Violet de méthyle 2B
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12159.18 A12159.30
A12159.18EA 33.8 EUR InStock
A12159.18 A12159.30
Violet de méthyle 2B
Violet de méthyle 2B
CAS No.: 8004-87-3 Molecular Formula: C24H27N3.HCl Formula Weight: 393.96 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00012568
Formule: C₂₄H₂₈ClN₃
MW: 393,96 g/mol
Point de fusion: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012568
Numéro CAS: 8004-87-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité