Violet de méthyle 2B, pur Indicateur de Zinc
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
228371000 228375000
ACRO228371000EA 34.6 EUR InStock
ACRO228371000 ACRO228375000
Violet de méthyle 2B, pur Indicateur de Zinc
Violet de méthyle 2B
Formule: C₂₄H₂₈ClN₃
MW: 393,96 g/mol
Point de fusion: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012568
Numéro CAS: 8004-87-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV spectrophotometry ≥75 % (on dry substance)
UV Lambda max 580 to 586 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.25
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité