Violet de méthyle 2B
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Chlorure de 4-[4,4'-bis(diméthylamino) benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-llidène]méthylammonium
EHERC10427100EA 170 EUR InStock
EHERC10427100
Violet de méthyle 2B
Violet de méthyle 2B
Formule: C₂₄H₂₈ClN₃
MW: 393,96 g/mol
Point de fusion: 137 °C
Numéro MDL: MFCD00012568
Numéro CAS: 8004-87-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité