Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée
Fournisseur: Roth Carl
AE11.1 AE11.2 AE11.3
ROTHAE11.1EA 35.9 EUR InStock
ROTHAE11.1 ROTHAE11.2 ROTHAE11.3
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD, oxidized form)
Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Point de fusion: 140 to 142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036253
Numéro CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité