Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée), Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: NADP
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.24541.0001EA 333 EUR InStock
1.24541.0001
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée), Millipore®
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée)
Formule: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
MW: 787,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065390
Numéro CAS: 24292-60-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité