NADPH-Na4 hydraté 96%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
328742500 328740010
ACRO328742500EA 605 EUR InStock
ACRO328742500 ACRO328740010
NADPH-Na4 hydraté 96%, très pur
NADPH-Na4 hydraté
Formule: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃·xH₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10567216
Numéro CAS: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
HPLC ≥95 %
Sodium (Na) 10 to 12 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité