NADPH-Na4
Fournisseur: Roth Carl
ROTHAE14.2EA 214.5 EUR InStock
ROTHAE14.2 ROTHAE14.1
NADPH-Na4
NADPH-Na4
Formule: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
MW: 833,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036263
Numéro CAS: 2646-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité