Phénoxazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01969.03 L01969.06
L01969.03EA 62.6 EUR InStock
L01969.03 L01969.06
Phénoxazine ≥98%
Phénoxazine
Purity: 98% CAS No.: 135-67-1 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Melting Point: 154-158° Beilstein Reference: 143234 Merck Reference: 14,7253 MDL No.: MFCD00005014
Formule: C₁₂H₉NO
Point d'ébullition: 180…185 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005014
Numéro CAS: 135-67-1
EINECS: 205-210-8
Merck Index: 14,7253
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité