Zinc carbonate basique 58% (53% Zn min.), en poudre, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO222650010EA 57.1 EUR InStock
ACRO222650010
Zinc carbonate basique 58% (53% Zn min.), en poudre, très pur
Zinc carbonate basique
Formule: C₂H₆O₁₂Zn₅
MW: 549,01 g/mol
Point de fusion: > 140 °C
Densité: 4,39 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011519
Numéro CAS: 5263-02-5
ONU: 3077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥53 % (Zn)
Chloride (Cl) ≤0.3 %
Sulfate (SO4) ≤1.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité