VWR® Basic, Blouses, SPP
Fournisseur: VWR Collection
113-1152EA 105 EUR InStock
113-1152 113-1151 113-1154 113-1155 113-1153
VWR® Basic, Blouses, SPP
Vêtements à usage unique
Ces blouses sont fabriquées en SPP (polypropylène spunbond) respirant léger et solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Snap collar, raglan sleeves and snap closure
  • Elasticated cuffs, without pockets
  • Lightweight and breathable first line barrier protection
This garment is ideal for less critical areas or pre-gowning entry rooms. It is tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot controlled and validated through independent laboratory testing.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité