VWR® Basic, Charlottes, avex latex
Fournisseur: VWR Collection
113-1462EA 77.1 EUR InStock
113-1462 113-1461
VWR® Basic, Charlottes, avex latex
Vêtements à usage unique
Les charlottes rondes VWR® Basic sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) respirant léger, mais solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Avec latex
  • Première protection légère et respirante
  • Elles sont testées et fabriquées dans un établissement certifié ISO et ont subi de nombreux contrôles avant d'être validées par test en laboratoire indépendant
Ce vêtement est dédié aux zones moins critiques ou les sas de préhabillement.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité