L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Basic, Couvre-barbes, SPP
Fournisseur: VWR Collection
113-1463EA 83.4 EUR InStock
113-1463 113-1464
VWR® Basic, Couvre-barbes, SPP
Vêtements à usage unique
Les couvre-barbes VWR® Basic, SPP sont fabriqués en polypropylène spunbond (SPP) respirant léger mais solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches rencontrées dans des environnements non dangereux.
  • Première protection légère et respirante
Ce vêtement est conçu pour les zones moins critiques ou les salles de pré-habillement. Il est testé et fabriqué dans un bâtiment certifié ISO et a subi de nombreux contrôles avant d'être agréé par des laboratoires indépendants.
Ø (élastique tendu): 406 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité