L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Advanced, Blouses de laboratoire, SF, à usage unique
Fournisseur: VWR Collection
113-1150EA 135 EUR InStock
113-1150 113-1149 113-1147 113-1146 113-1145 113-1148
VWR® Advanced, Blouses de laboratoire, SF, à usage unique
Vêtements à usage unique
VWR® Advanced SF lab coats are manufactured from spunbonded polypropylene fabric coated with breathable polyethylene film.
  • Col en pointe, manches intégrées, fermeture à clip, manchettes élastiques, trois poches
  • Tissu respirant et solide, présentant un très bon taux d'évacuation de la condensation
  • Excellente protection contre les liquides et les particules
  • Émission de particules: Niveau II de la classification Helmke Drum
  • Tissu doux au toucher
Elles sont testées et fabriquées dans un bâtiment certifié ISO, dans le cadre de contrôles de processusMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Couleur Taille de confection Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
blanc S 105 cm 25 113-1145
blanc M 105 cm 25 113-1146
blanc L 105 cm 25 113-1147
blanc XL 100 cm 25 113-1148
blanc XXL 105 cm 25 113-1149
blanc 3XL 105 cm 25 113-1150
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité