Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) en solution aqueuse, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Caustic soda
1.00221.9916 1.00221.9025 1.00221.9950
1.00221.9916EA 0 EUR InStock
1.00221.9916 1.00221.9025 1.00221.9950
Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) en solution aqueuse, SAFC®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité