Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclamate de sodium

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC11830800EA 51.4 EUR InStock
EHERC11830800
Cyclamate de sodium
Cyclamate de sodium


Formule: C₆H₁₂NNaO₃S
MW: 201,22 g/mol
Point de fusion: 265 °C
Numéro MDL: MFCD00003827
Numéro CAS: 139-05-9
Merck Index: 12,02770
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité