(1S)-(-)-β-Pinène ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0441-25ML P0441-500ML
TCIAP0441-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0441-25ML TCIAP0441-500ML
(1S)-(-)-β-Pinène ≥94.0% (par GC)
(1S)-(-)-β-Pinène
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,9034 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00063635
Numéro CAS: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07446
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39690ebc5db711501a0dc659b54f4b6d4f97871c&vid=39690ebc5db711501a0dc659b54f4b6d4f97871c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -23.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité