2-(Trifluorométhyl)benzophénone
Synonyms: Phenyl(2-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
010686-5G 010686-25G
FLUO010686-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010686-5G FLUO010686-25G
2-(Trifluorométhyl)benzophénone
2-(Trifluorométhyl)benzophénone
Formule: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,22 g/mol
Point d'ébullition: 175…178 °C (31 mmHg)
Point de fusion: 62 °C
Numéro MDL: MFCD00000377
Numéro CAS: 727-99-1
EINECS: 211-972-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité