3-(Trifluorométhyl)benzophénone
007594-5G 007594-25G
FLUO007594-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007594-5G FLUO007594-25G
3-(Trifluorométhyl)benzophénone
3-(Trifluorométhyl)benzophénone
Formule: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,22 g/mol
Point d'ébullition: 160…162 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 54 °C
Numéro MDL: MFCD00000389
Numéro CAS: 728-81-4
EINECS: 211-973-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité