2,2',4,4'-Tétrahydroxybenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
A10237.14 A10237.22
A10237.14EA 48.9 EUR InStock
A10237.14 A10237.22
2,2',4,4'-Tétrahydroxybenzophénone ≥98%
2,2',4,4'-Tétrahydroxybenzophénone
Purity: 98+% CAS No.: 131-55-5 Molecular Formula: C13H10O5 Formula Weight: 246.22 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1914746
Formule: C₁₃H₁₀O₅
MW: 246,22 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 198…203 °C
Densité: 1.216
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002278
Numéro CAS: 131-55-5
EINECS: 205-028-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité