5-Bromo-2-chlorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25452.03 B25452.06
B25452.03EA 61.4 EUR InStock
B25452.03 B25452.06
5-Bromo-2-chlorophénol ≥98%
5-Bromo-2-chlorophénol
Purity: 98+% CAS No.: 183802-98-4 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Melting Point: 56-58° MDL No.: MFCD00672940
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672940
Numéro CAS: 183802-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité