3-Chloro-2,6-difluorophénol
005605-5G 005605-1G
FLUO005605-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005605-5G FLUO005605-1G
3-Chloro-2,6-difluorophénol
3-Chloro-2,6-difluorophénol
Formule: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631330
Numéro CAS: 261762-51-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité