2-Chloro-3,6-difluorophénol
Synonyms: 2-Choro-3,6-difluorophenol
005604-5G 005604-1G
FLUO005604-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005604-5G FLUO005604-1G
2-Chloro-3,6-difluorophénol
2-Chloro-3,6-difluorophénol
Formule: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631450
Numéro CAS: 261762-50-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité