4,4'-Diméthylbenzophénone 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
408220100 408220010
ACRO408220100EA 66 EUR InStock
ACRO408220100 ACRO408220010
4,4'-Diméthylbenzophénone 98+%
4,4'-Diméthylbenzophénone
Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 93…97 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017214
Numéro CAS: 611-97-2
EINECS: 210-287-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité