4,4'-Diméthylbenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14111.14EA 144 EUR InStock
ABCRAB116175.0005 A14111.14 A14111.06 A14111.22
4,4'-Diméthylbenzophénone ≥98%
4,4'-Diméthylbenzophénone
Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 92…96 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017214
Numéro CAS: 611-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité