Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique (CAPSO) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO327741000EA 103 EUR InStock
ACRO327741000 ACRO327740010 ACRO327740250
Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique (CAPSO) 99%
CAPSO (Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique)
Formule: C₉H₁₉NO₄S
MW: 237,32 g/mol
Point de fusion: 263…271 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00041778
Numéro CAS: 73463-39-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (0.1M in water) Clear colorless solution
UV (0.1 M in water)
UV at 260 nm A: ≤0.04
UV at 280 nm A: ≤0.03
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité