Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique (CAPSO)
Fournisseur: Roth Carl
5584.1 5584.2
ROTH5584.1EA 109 EUR InStock
ROTH5584.1 ROTH5584.2
Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique (CAPSO)
CAPSO (Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique)
Formule: C₉H₁₉NO₄S
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041778
Numéro CAS: 73463-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité