Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique (CAPSO)
Fournisseur: Molekula
MOLE11091556-500GEA 0 EUR InStock
MOLE11091556-500G
Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique (CAPSO)
CAPSO (Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique)
Formule: C₉H₁₉NO₄S
MW: 237,32 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00041778
Numéro CAS: 73463-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité