CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)
Fournisseur: Roth Carl
9168.1 9168.2 9168.3
ROTH9168.1EA 21.5 EUR InStock
ROTH9168.1 ROTH9168.2 ROTH9168.3
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)
Formule: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Point de fusion: 324 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003837
Numéro CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité