Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique (CAPS), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
239782-1EA 735 EUR InStock
239782-1 239782-100
Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique (CAPS), Millipore®
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)
Formule: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
MW: 221,32 g/mol
Point de fusion: 324 °C
Numéro MDL: MFCD00003837
Numéro CAS: 1135-40-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité