Dihydrocapsaicin
Fournisseur: Cayman Chemical
92355-10 92355-100 92355-5 92355-50
CAYM92355-10EA 105 EUR InStock
CAYM92355-10 CAYM92355-100 CAYM92355-5 CAYM92355-50
Dihydrocapsaicin
Dihydrocapsaicin
Formule: C₁₈H₂₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00057794
Numéro CAS: 19408-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité