Potassium chlorure 3.3 mol/l (3.3 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Potassiumchloride
03132.3000 03132.2000 03132.5020
KRAF03132.3000EA 47.1 EUR InStock
KRAF03132.3000 KRAF03132.2000 KRAF03132.5020
Potassium chlorure 3.3 mol/l (3.3 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité