Potassium chlorure 3.5 mol/l (3.5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
03225.5000 03225.3000 03225.2000 03225.5020
KRAF03225.5000EA 107 EUR InStock
KRAF03225.5000 KRAF03225.3000 KRAF03225.2000 KRAF03225.5020
Potassium chlorure 3.5 mol/l (3.5 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité