Sodium sélénate décahydraté ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
302113LEA 181 EUR InStock
302113L
Sodium sélénate décahydraté ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Sodium sélénate décahydraté
Formule: Na₂SeO₄·10H₂O
MW: 369,09 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149174
Numéro CAS: 10102-23-5
ONU: 2630
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 97,0 %
Impuretés métalliques Max. 0,02 %
Insolubilité dans l'eau Max. 0,05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité