Capsaicine
Fournisseur: Roth Carl
ROTH8804.1EA 78.5 EUR InStock
ROTH8804.1
Capsaicine
Capsaicine
Formule: C₁₈H₂₇NO₃
MW: 305,42 g/mol
Point d'ébullition: 210…220 °C (0,01 mmHg)
Point de fusion: 66,1 °C
Numéro MDL: MFCD00017259
Numéro CAS: 404-86-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité