Tétrafluoroborate de trityle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
A12949.09 A12949.18 A12949.30
A12949.09EA 82.5 EUR InStock
A12949.09 A12949.18 A12949.30
Tétrafluoroborate de trityle 97%
Tétrafluoroborate de trityle
Purity: 98% CAS No.: 341-02-6 Molecular Formula: C19H15BF4 Formula Weight: 330.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Beilstein Reference: 5085649 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013120
Formule: C₁₉H₁₅BF₄
MW: 330,13 g/mol
Point de fusion: ∼ 207 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00013120
Numéro CAS: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité