Tétrafluoroborate de trityle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
172950250 172950050 172951000
ACRO172950250EA 194 EUR InStock
ACRO172950250 ACRO172950050 ACRO172951000
Tétrafluoroborate de trityle 97%
Tétrafluoroborate de trityle
Formule: C₁₉H₁₅BF₄
MW: 330,13 g/mol
Point de fusion: 205…215 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013120
Numéro CAS: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 213 °C (Dec)
NMR ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité