VWR® Advanced, Surchaussures, antidérapantes
Fournisseur: VWR
VWR® Advanced
113-1383EA 88.3 EUR InStock
VWRU414004-498 113-1383 113-1382 113-1384 113-1378 VWRU414004-499 VWRU414004-500 113-1377
VWR® Advanced, Surchaussures, antidérapantes
Vêtements à usage unique
Les surchaussures VWR® Advanced, SF sont fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) recouvert d'un film en PE respirant.
  • Coefficient de friction élevé: excellente traction
  • Étanches avec un très bon taux d'évacuation de la condensation
  • Tissu résistant présentant une très bonne respirabilité
  • Excellente barrière contre les liquides et les particules
  • Émission de particules: Niveau II de la classification Helmke Drum
  • Matériau doux, sensation tissu
Elles sont testées et fabriquées en environnement ISO, dans le cadre de contrôles de processus stricts. Contrôle et validation par test en laboratoire indépendant.
Longueur: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 470 mm (XXL).
* Taille unique.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité