VWR® MaximumSF, Cleanroom lab coats
Fournisseur: VWR
VWR® Maximum
113-1139EA 120 EUR InStock
113-1139 VWRU414004-372 VWRU414004-373 VWRU414004-370 VWRU414004-371 VWRU414004-703 VWRU414004-369 VWRU414004-368 113-1141 113-1140 113-1144 113-1143 113-1142 113-1138
VWR® MaximumSF, Cleanroom lab coats
Vêtements à usage unique
VWR® Maximum SF lab coats are the cleanest and most durable within the entire VWR® clothing line. Made from spunbonded polypropylene fabric (SPP) and coated with breathable polyethylene film, these garments have been designed to optimise barrier protection, cleanliness, and comfort properties.
  • Tapered collar, inset sleeves, snap closure, elasticated cuffs and three pockets
  • Superior fluid and particulate barrier
  • Lowest level of particle shedding: Level I Helmke drum classification
  • Light chemical splash resistance
  • Improved breathability to ensure user comfort
  • Soft, cloth-like fabric with maximum tear strength
Elles sont testées et fabriquées dans un établissement certifié ISO et ont subi de nombreux contrôles. Elles ont été contrôlées par lot avant d’être validées par test en laboratoire indépendant.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité