VWR Maximum, SF Blouses
Fournisseur: VWR Collection
113-1172EA 161 EUR InStock
113-1172 113-1171 113-1170 113-1169 113-1167 113-1168
VWR Maximum, SF Blouses
Vêtements à usage unique
Les blouses VWR® Maximum, SF sont les plus propres et les plus résistantes de toute la gamme. Fabriquées en SPP (polypropylène spunbond) recouvert d'un film en polyéthylène respirant, elles ont été conçues pour une protection, une propreté et un confort accrus.
  • Col à clip, manches raglan, fermeture à clip, manchettes élastiques
  • Protection supérieure contre les liquides et les particules
  • Niveau minimal d'émission de particules: Niveau 1 de la classification Helmke Drum
  • Résistance aux projections chimiques superficielles
  • Respirabilité améliorée pour le confort de l'utilisateur
  • Matériau doux, sensation tissu, résistance maximale aux déchirures
Elles sont testées et fabriquées dans un bâtiment ISO, dans le cadre de contrôles de processus stricts. Lot contrôlé et validé par test en laboratoire indépendant.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité