VWR® Maximum SF, Surchaussures, antidérapantes
Fournisseur: VWR Collection
113-1374EA 307 EUR InStock
113-1374 113-1375 113-1373 113-1372 113-1371 113-1370 113-1369 113-1376 114-9140
VWR® Maximum SF, Surchaussures, antidérapantes
Vêtements à usage unique
VWR® Maximum SF shoe covers are the cleanest and most durable within the entire VWR® clothing line. Made from spunbonded polypropylene fabric (SPP) and coated with breathable polyethylene film, these garments have been designed to optimise barrier protection, cleanliness and comfort properties.
  • Non skid and anti-static
  • Impervious to fluids
  • Superior friction coefficient to ensure maximum traction
  • Maximum skid resistance on wet and smooth surfaces
  • Clean, low linting fabric
  • 60 g laminated fabric with PVC sole
  • Particle shedding (IEST-RP-CC003.3) level 1 E
  • Sterile version (article; 114-9140)
  • Gamma irradiated to Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
Elles sont testées et fabriquées en environnements ISO, dans le cadre de contrôles de processus stricts. Contrôle et validation par tests en laboratoires indépendants.
Longeur: 359 mm (U*), 292 mm (M), 324 mm (L), 381 mm (XL)
Attention: *U = One size fits all
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité