Boîtes de Pétri à revêtement laminine Corning® BioCoat™
Fournisseur: Corning
354405 354452 354458
734-0113EA 256.44 EUR InStock
734-0113 734-0138 734-0143
Boîtes de Pétri à revêtement laminine Corning® BioCoat™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS recouvert d'une couche uniforme de laminine de souris. Améliore l'adhésion cellulaire, la prolifération et la différenciation de divers types de lignées cellulaires, en particulier les neurones, les cellules épithéliales, les myocytes et les myoblastes.
Fabriquées dans un environnement rigoureusement contrôlé et testées en profondeur pour assurer la stabilité et les performances des produits.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité