Boîtes de Pétri à revêtement collagène IV Corning® BioCoat™
Fournisseur: Corning
354453 354416
734-0139EA 249.74 EUR InStock
734-0139 734-0122
Boîtes de Pétri à revêtement collagène IV Corning® BioCoat™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS recouvert de collagène de souris de type IV. Le collagène IV joue un rôle dans la régulation de l'adhésion, de la différenciation et de la croissance cellulaires, ainsi que dans la formation des tissus.
Fabriquées dans un environnement rigoureusement contrôlé et testées en profondeur pour assurer la stabilité et les performances des produits.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité