Collagen IV-coated flasks, Corning® BioCoat®
Fournisseur: Corning
354523 354528
734-0182EA 456.79 EUR InStock
734-0182 734-0185
Collagen IV-coated flasks, Corning® BioCoat®
Ballons Flacons pour culture cellulaire
Le collagène IV est un composant omniprésent des membranes basales. Il joue un rôle dans la régulation de l'adhésion, de la différenciation et de la croissance cellulaires, ainsi que dans la formation des tissus. Les flacons de collagène IV Corning® BioCoat™ sont des récipients de culture tissulaire avec application uniforme de collagène de souris de type IV. Ces flacons sont fabriqués dans un environnement rigoureusement contrôlé et testés pour garantir la stabilité et les performances des produits.
Les applications comprennent l'amélioration de l'adhésion cellulaire et de l'étalement, la différenciation cellulaire et l'excroissance de neurites, une plus grande prolifération des cellules PC 12, des études sur les effets du collagène IV sur le comportement cellulaire, des tests d'adhésion cellulaire et la culture avec peu ou pas de sérum.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité