Acide nitrique 67%, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
83879.270EA 1170 EUR InStock
83879.270 83879.290 83879.300 83879.230
Acide nitrique 67%, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 120.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 67 %
Ag (Silver) Max. 10 ppt
Al (Aluminium) Max. 20 ppt
As (Arsenic) Max. 20 ppt
Au (Gold) Max. 20 ppt
B (Boron) Max. 20 ppt
Ba (Barium) Max. 10 ppt
Be (Beryllium) Max. 10 ppt
Bi (Bismuth) Max. 10 ppt
Ca (Calcium) Max. 20 ppt
Cd (Cadmium) Max. 10 ppt
Ce (Cerium) Max. 10 ppt
Co (Cobalt) Max. 10 ppt
Cr (Chromium) Max. 20 ppt
Cs (Cesium) Max. 10 ppt
Cu (Copper) Max. 20 ppt
Dy (Dysprosium) Max. 1 ppt
Er (Erbium) Max. 1 ppt
Eu (Europium) Max. 1 ppt
Fe (Iron) Max. 20 ppt
Ga (Gallium) Max. 10 ppt
Gd (Gadolinium) Max. 1 ppt
Ge (Germanium) Max. 10 ppt
Hf (Hafnium) Max. 10 ppt
Hg (Mercury) Max. 100 ppt
Ho (Holmium) Max. 1 ppt
In (Indium) Max. 1 ppt
K (Potassium) Max. 10 ppt
La (Lanthanum) Max. 1 ppt
Li (Lithium) Max. 10 ppt
Lu (Lutetium) Max. 1 ppt
Mg (Magnesium) Max. 10 ppt
Mn (Manganese) Max. 10 ppt
Mo (Molybdenum) Max. 10 ppt
Na (Sodium) Max. 10 ppt
Nb (Niobium) Max. 1 ppt
Nd (Neodymium) Max. 1 ppt
Ni (Nickel) Max. 50 ppt
Pb (Lead) Max. 10 ppt
Pd (Palladium) Max. 20 ppt
Pr (Praseodymium) Max. 1 ppt
Pt (Platinum) Max. 20 ppt
Rb (Rubidium) Max. 10 ppt
Re (Rhenium) Max. 10 ppt
Rh (Rhodium) Max 10 ppt
Ru (Ruthenium) Max. 20 ppt
Sb (Antimony) Max. 10 ppt
Sc (Scandium) Max. 10 ppt
Sm (Samarium) Max. 1 ppt
Sn (Tin) Max. 20 ppt
Sr (Strontium) Max. 10 ppt
Tb (Terbium) Max. 1 ppt
Te (Tellurium) Max. 1 ppt
Th (Thorium) Max. 1 ppt
Ti (Titanium) Max. 10 ppt
Tl (Thallium) Max. 10 ppt
Tm (Thulium) Max. 1 ppt
U (Uranium) Max. 1 ppt
V (Vanadium) Max. 10 ppt
W (Tungsten) Max. 10 ppt
Y (Yttrium) Max. 1 ppt
Yb (Ytterbium) Max. 1 ppt
Zn (Zinc) Max. 20 ppt
Zr (Zirconium) Max. 10 ppt
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité