Portoirs de stockage pour microplaques, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
367002 344260 344280 344380
732-2756EA 189 EUR InStock
732-2756 NUNC344260 NUNC344280 732-1571
Portoirs de stockage pour microplaques, Nunc™
Portoirs Portoirs pour microplaques
Gamme de portoirs pour le stockage de microplaques standard et plaques DeepWell™ dans des congélateurs mécaniques coffres ou verticaux ou incubateurs.
Portoirs en plastique
Compatibles avec les congélateurs, jusqu'à −80 °C
Structure légère et durable en PP et en métal
La barre de verrouillage maintient les plaques en place et la poignée permet un transport pratique
Portoirs en aluminium
Étagères ajustables pour compatibilité avec un portoir à plaques ou à tubes
Autoclavables
Parties supérieures et latérales avec code couleur pour une identification facilitée
Légères avec poignée pour un transport aisé
La barre de verrouillage maintient les plaques en place
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité