Tubes à centrifuger, EZ Flip™, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
362694NS 362695NS 362696NS 362697NS
NUNC362694NSEA 244 EUR InStock
NUNC362694NS NUNC362695NS NUNC362696NS NUNC362697NS
Tubes à centrifuger, EZ Flip™, Nunc™
Tubes Tubes à centrifuger
En PP, conique, graduations imprimées, avec bouchon à charniére.
  • Graduations imprimées, zone d'écriture blanche et bouchons plats pour l'identification des échantillons
  • Système de bouchon à charnière avec un design ergonomique pour une ouverture et une fermeture d'une seule main
  • Bouchon étanche intégré pour empêcher la contamination croisée et les pertes au moment de la fermeture
  • Supporte des forces jusqu'à 8500×g pour 15 ml et 9500×g pour 50 ml
These tubes are manufactured from high grade polypropylene. RNase-/DNase-free and non pyrogenic.
Conditionnement: Bagged tubes are packed in durable and re-sealed (zip closure) bags.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité