Kits d'échantillons d'urine, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
391-7786EA 416 EUR InStock
391-7786
Kits d'échantillons d'urine, Nunc™
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
Les conteneurs de transport et universels sont conformes au test de 95 kPa décrit dans les instructions d'emballage ONU 602/650 relatives au transport de substances infectieuses et d'échantillons diagnostiques.
  • Stériles, faciles à utiliser
  • Peuvent être utilisés par le patient à son domicile
  • Code-barres EAN sur l'emballage du produit (code art. 391-7783)
  • Marquage CE
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité