L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Microscopes inversés, AE 2000
Fournisseur: MOTIC
1101001402061 1100103800043 1100103800054 1101001703251 1101001703261 1101001703271 1101001703291 1101001703091 1101001703281 1101001703102 1101001703112 P2HD P1LED P2LED P1S P2S 1100103800088 1100103800139
630-1456EA 143 EUR InStock
630-1456 630-1316 630-1317 630-1367 630-1368 630-1369 630-1371 630-1364 630-1370 630-1366 630-1501 630-2970 MOTIP1LED MOTIP2LED MOTIP1S MOTIP2S 630-3459 630-3460
Microscopes inversés, AE 2000
Microscopes
Les microscopes AE2000 sont conçus pour des applications de culture cellulaire.
  • Arrêt automatique après 15 minutes d'inutilisation
  • Objectifs sans plomb conformes à la directive RoHs
  • Conception robuste et faible encombrement
Pour la microbiologie, les laboratoires d'analyses, et les inspections de routine.
Informations de commande: Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
Information de livraison: Additionnal phase contrast objectives areMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité