Boîtes de culture cellulaire, Advanced TC™
Fournisseur: Greiner Bio-One
628960_600 639960_120 664960_360
392-0220EA 786 EUR InStock
392-0220 392-0222 392-0245
Boîtes de culture cellulaire, Advanced TC™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS, revêtement polymère. Pour le développement de cellules spécifiques comme les cellules primaires ou délicates, ainsi que pour les cellules placées sous contraintes (sans sérum ou avec sérum limité).
  • L'amélioration de la fixation des cellules et l'augmentation des vitesses de prolifération améliorent et accélèrent l'expansion cellulaire
  • Le traitement de surface facilite la fixation cohérente et homogène des cellules, ce qui augmente le rendement cellulaire global et réduit la perte de cellules, par exemple lors des étapes de lavage automatisé
  • La modification chimique du revêtement polymère garantit une qualité de produit constante et reproductible
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité