Formaldéhyde ≥37% en solution aqueuse stabilisé pour histologie sans acide, sans carbonate de calcium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate and methanol
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.03999.1000 1.03999.2500 1.03999.9025
1.03999.1000EA 51.8 EUR InStock
1.03999.1000 1.03999.2500 1.03999.9025
Formaldéhyde ≥37% en solution aqueuse stabilisé pour histologie sans acide, sans carbonate de calcium, Sigma-Aldrich®
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
ONU: 2209
ADR: 8,III
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) 37.0 - 38.0 %
Heavy metals as Pb ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0001 %
Methanol (GC) 8-12 %
Explosion Limit 7 - 73 %(V) (Formaldehyde)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 2.8 - 4 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C (Formaldehyde)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité